重要文件
406066
Sigma-Aldrich
双(3,4-环氧环己基甲基)己二酸酯
同義詞:
Di(3,4-epoxycyclohexylmethyl) adipate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H30O6
CAS號碼:
分子量::
366.45
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
折射率
n20/D 1.493 (lit.)
密度
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(CCCCC(=O)OCC1CCC2OC2C1)OCC3CCC4OC4C3
InChI
1S/C20H30O6/c21-19(23-11-13-5-7-15-17(9-13)25-15)3-1-2-4-20(22)24-12-14-6-8-16-18(10-14)26-16/h13-18H,1-12H2
InChI 密鑰
DJUWPHRCMMMSCV-UHFFFAOYSA-N
相關產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)