重要文件
406031
Sigma-Aldrich
1-二苯甲基氮杂环丁烷
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H17N
CAS號碼:
分子量::
223.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
109-112 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H17N/c1-3-8-14(9-4-1)16(17-12-7-13-17)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16H,7,12-13H2
InChI 密鑰
AZHWVHNIAGJINK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
1-(Diphenylmethyl)azetidine is a N-containing heterocyclic building block.
應用
1-(Diphenylmethyl)azetidine may be used in the preparation of monofunctional poly(tetrahydrofuran), (poly(THF)), having a 1-(diphenylmethyl)azetidinium end group.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tailored synthesis of branched polymers with poly (tetrahydrofuran) having an azetidinium salt end group.
Oike H, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 200(4), 768-768 (1999)