文件
405930
Sigma-Aldrich
1,3-二(异氰酸基甲基)苯
99%
同義詞:
间苯二甲基异氰酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4(CH2NCO)2
CAS號碼:
分子量::
188.18
Beilstein:
781825
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
化驗
99%
折射率
n20/D 1.591 (lit.)
bp
130 °C/2 mmHg (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
密度
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C=NCc1cccc(CN=C=O)c1
取代透過
產品號碼
描述
訂價
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Toshiyuki Ohtake et al.
Toxicology, 393, 9-14 (2017-11-05)
The skin sensitization potential of chemicals has been traditionally assessed using regulatory accepted in vivo methods, such as guinea pig maximization test or mouse local lymph node assays (LLNAs). A huge effort to reduce and replace the use of animals