重要文件
405442
Sigma-Aldrich
三羟甲基丙烷三(2-甲基-1-氮杂环丙烷丙酸酯)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H41N3O6
CAS號碼:
分子量::
467.60
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
折射率
n20/D 1.477 (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(COC(=O)CCN1CC1C)(COC(=O)CCN2CC2C)COC(=O)CCN3CC3C
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)