Key Documents
405272
Sigma-Aldrich
六氟乙酰丙酮铊(I)
同義詞:
(Hexafluoroacetylacetonato)thallium(I)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
TlC5HF6O2
CAS號碼:
分子量::
411.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
形狀
solid
反應適用性
core: thallium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Tl])C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2.Tl/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1,12H;/q;+1/p-1/b2-1-;
InChI 密鑰
YHQMYQKZMHUWEZ-ODZAUARKSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)