文件
405086
Sigma-Aldrich
顺式-(1S,2R)-(-)-2-苄胺环己烷甲醇
99%
同義詞:
(1S,2R)-(-)-顺式-2-苄胺环己烷甲醇, (1S,2R)-顺式-2-苄胺环己烷甲醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2NHC6H10CH2OH
CAS號碼:
分子量::
219.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −24°, c = 1 in methanol
mp
67-69 °C (lit.)
SMILES 字串
OC[C@H]1CCCC[C@H]1NCc2ccccc2
InChI
1S/C14H21NO/c16-11-13-8-4-5-9-14(13)15-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-16H,4-5,8-11H2/t13-,14-/m1/s1
InChI 密鑰
BRQFIORUNWWNBM-ZIAGYGMSSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3