重要文件
403822
Sigma-Aldrich
铊(I)三氟乙酰丙酮
97%
同義詞:
1,1,1-三氟-2,4-戊二酮 铊(I) 衍生物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H4F3O2Tl
CAS號碼:
分子量::
357.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
mp
110 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
C\C(O[Tl])=C/C(=O)C(F)(F)F
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)