文件
402478
Sigma-Aldrich
2,2,2,4′-四氟苯乙酮
99%
同義詞:
4′-氟-2,2,2-三氟苯乙酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H4COCF3
CAS號碼:
分子量::
192.11
Beilstein:
1872824
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
66-67 °C/34 mmHg (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
密度
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
InChI 密鑰
LUKLMXJAEKXROG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
2,2,2,4′-Tetrafluoroacetophenone (α,α,α,4-Tetrafluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone) is a fluorinated building block. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
89.6 °F - closed cup
閃點(°C)
32 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Proline Catalyzed Asymmetric Aldol Reaction between Methyl Ketones and 1-Aryl-2, 2, 2-trifluoroethanones.
Li-Hua Q, et al
Chin. J. Chem., 23(5), 584-588 (2005)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)