重要文件
402303
Sigma-Aldrich
2-氨基-7-异丙基-5-氧代-5H-[1]苯并吡喃[2,3-b]吡啶-3-甲腈
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H13N3O2
CAS號碼:
分子量::
279.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C#N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)