重要文件
402230
Sigma-Aldrich
3-乙酰基-2,7-二甲基-5H-[1]苯并吡喃[2,3-b]吡啶-5-酮
technical grade, 90%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H13NO3
CAS號碼:
分子量::
267.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical grade
化驗
90%
mp
185-189 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1cc2C(=O)c3cc(C)ccc3Oc2nc1C
InChI
1S/C16H13NO3/c1-8-4-5-14-12(6-8)15(19)13-7-11(10(3)18)9(2)17-16(13)20-14/h4-7H,1-3H3
InChI 密鑰
XUDCPGKZAWCMIA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)