重要文件
402109
Sigma-Aldrich
2-氨基-6-溴-3-甲酰基色酮
98%
同義詞:
2-氨基-6-溴-4-氧-4H-1-苯并吡喃-3-甲醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H6BrNO3
CAS號碼:
分子量::
268.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
mp
>300 °C (lit.)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)