文件
401749
Sigma-Aldrich
甲基-外型-2,3:4,6-二-O-苯亚甲基-α-D-吡喃甘露糖苷
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H22O6
CAS號碼:
分子量::
370.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
182-184 °C (lit.)
SMILES 字串
CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@@H]3O[C@H](O[C@H]13)c4ccccc4)c5ccccc5
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3