化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
密度
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[Ge](CC)(CC)CC
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup