重要文件
401013
Sigma-Aldrich
Chromium(II) selenide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CrSe
CAS號碼:
分子量::
130.96
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
SMILES 字串
[Cr]=[Se]
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)