重要文件
400653
Sigma-Aldrich
铌酸钠
−100 mesh, 99.9%
同義詞:
Niobium sodium oxide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NaNbO3
CAS號碼:
分子量::
163.89
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99.9%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: niobium
粒徑
−100 mesh
SMILES 字串
[Na+].[O-][Nb](=O)=O
InChI
1S/Na.Nb.3O/q+1;;;;-1
InChI 密鑰
UYLYBEXRJGPQSH-UHFFFAOYSA-N
應用
Reagent / Reactant for preparation of:
  • Transparent (Sr,Ba)Nb2O6 ceramics with optoelectric properties
  • Niobium sodium strontium oxides
  • Tungsten bronze for study of sodium/proton and sodium/deuteron cation exchange
  • Triple-layered Aurivillius phase photocatalysts
  • Niobium sodium selenide/sulfide
  • Bismuth niobium sodium oxides
  • Tin niobates
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)