文件
400580
Sigma-Aldrich
碲酸钾 水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
K2TeO4·xH2O
CAS號碼:
分子量::
269.79 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder, crystals or chunks
濃度
≤48% Te (after reduction with sulphite, gravimetric)
SMILES 字串
O.[K+].[K+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4Te.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
GQDXSEHGIRKBIY-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3