重要文件
400009
Sigma-Aldrich
β,2-二硝基苯乙烯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
O2NC6H4CH=CHNO2
CAS號碼:
分子量::
194.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
106-108 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O4/c11-9(12)6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(13)14/h1-6H/b6-5+
InChI 密鑰
INIQBBVYBCGEIX-AATRIKPKSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)