重要文件
3DXPLA014
Sigma-Aldrich
PLA 3D 打印长丝
white, diam. 2.85 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
直徑
2.85 mm
顏色
white
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
3DXTech 在美国生产,使用 100% 纯树脂和着色剂-精密挤压到 1 kg 卷轴上 (2.2 lb.)。然后用干燥剂对灯丝进行真空密封,以防止其受潮。  
準備報告
推荐的打印条件:挤出机温度:190-220°C。床温度:23-60°C[无需加热床]
法律資訊
3DXTech 产品
3DXTech is a trademark of 3DXTech
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)