重要文件
399965
Sigma-Aldrich
氟化亚铁 四水合物
≥99.9% (99.99+% excluding silicon)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FeF2 · 4H2O
CAS號碼:
分子量::
165.90
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
≥99.9% (99.99+% excluding silicon)
SMILES 字串
O.F[Fe]F
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)