重要文件
399493
Sigma-Aldrich
硅化铌
−325 mesh
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NbSi2
CAS號碼:
分子量::
149.08
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
形狀
powder
粒徑
−325 mesh
SMILES 字串
[Nb++].[Si-]#[Si-]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)