重要文件
399442
Sigma-Aldrich
硅化钨
−325 mesh, 99.5%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
WSi2
CAS號碼:
分子量::
240.01
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99.5%
形狀
powder
粒徑
−325 mesh
SMILES 字串
[W++].[Si-]#[Si-]
InChI
1S/Si2.W/c1-2;/q-2;+2
InChI 密鑰
YVNSDYKIQXKHGH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)