重要文件
399272
Sigma-Aldrich
3-氟苯乙醇
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H4CH2CH2OH
CAS號碼:
分子量::
140.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
90 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6,10H,4-5H2
InChI 密鑰
MZNBGEKFZCWVES-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3-Fluorophenethyl alcohol is a fluorinated β-phenethyl alcohol. Regioselective synthesis of 3-fluorophenethyl alcohol via regioselective hydroboration has been reported.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
224.6 °F - closed cup
閃點(°C)
107.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Regioselective hydroboration-oxidation and-amination of fluoro-substituted styrenes.
Ramachandran PV, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 127(9), 1252-1255 (2006)