重要文件
397253
Sigma-Aldrich
四氟间苯二酚 水合物
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6F4-1,3-(OH)2·xH2O
CAS號碼:
分子量::
182.07 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
bp
217-218 °C (lit.)
mp
86-88 °C (lit.)
SMILES 字串
O.Oc1c(F)c(O)c(F)c(F)c1F
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)