等級
derivatization grade
蒸汽密度
>1 (vs air)
化驗
98%
折射率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
125-126 °C (lit.)
密度
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCN(CC)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-6-8(7-2)9(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
InChI 密鑰
JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
48.2 °F - closed cup
閃點(°C)
9 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter