文件
394807
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-N-[(R)-α-methylbenzyl]acetamide
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3CONHCH(CH3)C6H5
CAS號碼:
分子量::
217.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
化驗
99%
光學活性
[α]20/D +137°, c = 1 in chloroform
mp
94-96 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H](NC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-7(8-5-3-2-4-6-8)14-9(15)10(11,12)13/h2-7H,1H3,(H,14,15)/t7-/m1/s1
InChI 密鑰
ZJFCMJDNHPXGBY-SSDOTTSWSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3