文件
394661
Sigma-Aldrich
α,2-二甲基苯乙烯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4C(CH3)=CH2
CAS號碼:
分子量::
132.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.515 (lit.)
bp
54 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=C)c1ccccc1C
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
109.4 °F - closed cup
閃點(°C)
43 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter