化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99:1
SMILES 字串
CC(C)[C@@H](O)CC[C@H](O)C(C)C
InChI
1S/C10H22O2/c1-7(2)9(11)5-6-10(12)8(3)4/h7-12H,5-6H2,1-4H3/t9-,10-/m0/s1
InChI 密鑰
IIEGQVRKIRPFFP-UWVGGRQHSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3