Key Documents
391808
Sigma-Aldrich
5-苯基-1,3,4-噁二唑-2-硫醇
97%
同義詞:
2-Mercapto-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 2-Phenyl-1,3,4-oxadiazoline-5-thione, 2-Phenyl-5-mercaptooxadiazole, 5-Phenyl-2-mercapto-1,3,4-oxadiazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H6N2OS
CAS號碼:
分子量::
178.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
219-222 °C (lit.)
SMILES 字串
S=C1NN=C(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H6N2OS/c12-8-10-9-7(11-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,12)
InChI 密鑰
FOHWXVBZGSVUGO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)