Key Documents
391514
Sigma-Aldrich
1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium diperchlorate
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C46H82Cl2N2O8
CAS號碼:
分子量::
862.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
231 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)cc2
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)