重要文件
390321
Sigma-Aldrich
三氟乙醛二甲基乙缩醛
99%
同義詞:
1,1,1-三氟-2,2-二甲氧基乙烷, 2,2-二甲氧基-1,1,1-三氟乙烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3CH(OCH3)2
CAS號碼:
分子量::
144.09
Beilstein:
2070944
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
折射率
n20/D 1.320 (lit.)
bp
78-79 °C (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(OC)C(F)(F)F
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
气态不稳定三氟乙醛的替代品,用于制备抗真菌剂、抗肿瘤剂和化学治疗剂 α-三氟甲醇。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tetrahedron Letters, 32, 3823-3823 (1991)
Tetrahedron Letters, 33, 1351-1351 (1992)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 235-235 (1991)