重要文件
390224
Sigma-Aldrich
1,2:3,4:5,6-三-O-异亚丙基-D-甘露糖醇
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H26O6
CAS號碼:
分子量::
302.36
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +14.0°, c = 1.7 in chloroform
mp
69-71 °C (lit.)
特點和優勢
单和双异亚丙基甘露糖醇的前体。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)