重要文件
390038
Sigma-Aldrich
7-[1-(4-氟苯基)-4-异丙基-2-苯基-1H-咪唑-5-基]-3,5-二羟基-反-6-庚酸乙酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H31FN2O4
CAS號碼:
分子量::
466.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
98%
mp
153-155 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(O)CC(O)\C=C\c1c(nc(-c2ccccc2)n1-c3ccc(F)cc3)C(C)C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)