重要文件
386790
聚-L-天冬氨酸 钠盐
average Mv 15,000-50,000
同義詞:
聚(L-天冬氨酸) 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分子量
average Mv 15,000-50,000
SMILES 字串
NC(CC(O)=O)C(=O)O[Na]
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)