重要文件
386766
Sigma-Aldrich
聚-L-精氨酸 硫酸盐
average Mv 50,000-150,000
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分子量
average Mv 50,000-150,000
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)