Key Documents
386111
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-5-[(3-methyl-2-thiazolidinylidene)ethylidene]-2-thioxo-4-oxazolidinone
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H14N2O2S2
CAS號碼:
分子量::
270.37
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
化驗
97%
mp
199-202 °C (lit.)
SMILES 字串
CCN1C(=S)OC(=C\C=C2/SCCN2C)\C1=O
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)