重要文件
385956
Sigma-Aldrich
4-氯-3-[4-[4-(二甲基氨基)苯亚甲基]-3-甲基-5-氧代-2-吡唑啉-1-基]苯磺酸 三乙铵盐
Dye content 95 %
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H32ClN4O4S
CAS號碼:
分子量::
520.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
形狀
solid
成份
Dye content, 95%
mp
194-197 °C (lit.)
λmax
501 nm
SMILES 字串
CCN(CC)CC.CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\C(C)=NN(C2=O)c3cc(ccc3Cl)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C19H18ClN3O4S.C6H15N/c1-12-16(10-13-4-6-14(7-5-13)22(2)3)19(24)23(21-12)18-11-15(28(25,26)27)8-9-17(18)20;1-4-7(5-2)6-3/h4-11H,1-3H3,(H,25,26,27);4-6H2,1-3H3/b16-10-;
InChI 密鑰
GDMMFAHFEBIZNT-HYMQDMCPSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)