濃度
40 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.402
密度
1.098 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[K+].CC(C)(C)CC(=C)CC(CC(=O)OCC(O)CO)C([O-])=O
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves