重要文件
385824
Sigma-Aldrich
N-[4-氯-3-[4,5-二氢-5-氧代-1-(2,4,6-三氯苯基)-1H-吡唑-3-基氨基]苯基]-2-(1-十八碳烯基)琥珀酰亚胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C37H46Cl4N4O3
CAS號碼:
分子量::
736.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
129-131 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC\C=C\C1CC(=O)N(C1=O)c2ccc(Cl)c(NC3=NN(C(=O)C3)c4c(Cl)cc(Cl)cc4Cl)c2
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)