重要文件
385492
Sigma-Aldrich
3-溴-4-甲氧基苯甲腈
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(OCH3)CN
CAS號碼:
分子量::
212.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
mp
122-124 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
QHWZMDRKTYTPEE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)