重要文件
385484
Sigma-Aldrich
N-(4-羟基苯基)硬脂酰胺
technical grade
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)16CONHC6H4OH
CAS號碼:
分子量::
375.59
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical grade
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc(O)cc1
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)