文件
383457
Sigma-Aldrich
6-氯-3-甲酰基色酮
97%
同義詞:
6-氯-4-氧-4H-1-苯并吡喃-3-甲醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H5ClO3
CAS號碼:
分子量::
208.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
166-168 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
基因資訊
human ... PTPN1(5770)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3