重要文件
382507
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基庚基胺 N-氧化物 水合物
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)6N(O)(CH3)2 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
159.27 (anhydrous basis)
Beilstein:
2074145
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
130-134 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C9H21NO/c1-4-5-6-7-8-9-10(2,3)11/h4-9H2,1-3H3
InChI 密鑰
SOVWKKYLBJMOPM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)