Key Documents
382264
Sigma-Aldrich
4-氯-8-(三氟甲基)喹啉
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H5ClF3N
CAS號碼:
分子量::
231.60
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cccc2c(Cl)ccnc12
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-8-4-5-15-9-6(8)2-1-3-7(9)10(12,13)14/h1-5H
InChI 密鑰
LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3