文件
381926
Sigma-Aldrich
2,3-萘氰钴
Dye content 85 %
同義詞:
2,3-萘醛花青苷 钴(II) 盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C48H24CoN8
CAS號碼:
分子量::
771.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
成份
Dye content, 85%
λmax
731 nm
SMILES 字串
[Co]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H24N8.Co/c1-2-10-26-18-34-33(17-25(26)9-1)41-49-42(34)54-44-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)46(51-44)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)47(52-48)55-45-36-20-28-12-4-3-11-27(28)19-35(36)43(50-45)53-41;/h1-24H;/q-2;+2
InChI 密鑰
PCLONZCDFMRSKV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3