反應適用性
reagent type: catalyst
core: germanium
bp
186.5 °C (lit.)
mp
26.1 °C (lit.)
密度
3.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Ge](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Ge/c1-5(2,3)4
InChI 密鑰
VJHDVMPJLLGYBL-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3