文件
380776
Sigma-Aldrich
1,3-二氯-2-(氯甲基)-2-甲基丙烷
98%
同義詞:
1,1,1-三氯甲基乙烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C(CH2Cl)3
CAS號碼:
分子量::
175.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
89-90 °C/22 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
密度
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(CCl)(CCl)CCl
InChI
1S/C5H9Cl3/c1-5(2-6,3-7)4-8/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
BYXOMFFBGDPXHB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
1,3-Dichloro-2-(chloromethyl)-2-methylpropane is a halogenated hydrocarbon. It is formed during the light induced reaction of diazomethane with chloroform.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Photochemical Reactions of Diazomethane with Polyhalomethanes and a-Haloesters1.
Urry WH and Eiszner JR.
Journal of the American Chemical Society, 74(23), 5822-5826 (1952)