文件
380695
Sigma-Aldrich
氯二异丙基辛基硅烷
98%
同義詞:
Octyldiisopropylchlorosilane, 二异丙基辛基氯硅烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)7Si[CH(CH3)2]2Cl
CAS號碼:
分子量::
262.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCC[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C14H31ClSi/c1-6-7-8-9-10-11-12-16(15,13(2)3)14(4)5/h13-14H,6-12H2,1-5H3
InChI 密鑰
SALITQCKMBTLPL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter