重要文件
379565
Sigma-Aldrich
酞菁铅(II)
Dye content 80 %
同義詞:
酞菁 铅盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C32H16N8Pb
CAS號碼:
分子量::
719.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
成份
Dye content, 80%
反應適用性
reagent type: catalyst
core: lead
λmax
698 nm
SMILES 字串
[PbH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Pb/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
InChI 密鑰
WSQYJDCCFQPFJC-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)