重要文件
379182
Sigma-Aldrich
间碳硼烷
98%
同義詞:
1,7-Dicarbadodecaborane(12)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C2H12B10
CAS號碼:
分子量::
144.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
B1BBBBC2BC(BBB1)B2
InChI
1S/C2H12B10/c3-1-4-2(3)6-8-10-12-11-9-7-5-1/h1-12H
InChI 密鑰
VNANXKFVYVNBPL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)