文件
379085
Sigma-Aldrich
5,5'-亚甲基双(4-乙基-3-甲基-2-吡咯羧酸二乙酯)
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H30N2O4
CAS號碼:
分子量::
374.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
128-129 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)c1[nH]c(Cc2[nH]c(C(=O)OCC)c(C)c2CC)c(CC)c1C
InChI
1S/C21H30N2O4/c1-7-14-12(5)18(20(24)26-9-3)22-16(14)11-17-15(8-2)13(6)19(23-17)21(25)27-10-4/h22-23H,7-11H2,1-6H3
InChI 密鑰
BPMQEODKNZPRMH-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Diethyl 5,5′-methylenebis(4-ethyl-3-methyl-2-pyrrolecarboxylate) is a heterocyclic building block.
應用
Diethyl 5,5′-methylenebis(4-ethyl-3-methyl-2-pyrrolecarboxylate) may be used as starting reagent for the synthesis of bis-pyrrolylmethane based anion receptors.
Diethyl 5,5′-methylenebis(4-ethyl-3-methyl-2-pyrrolecarboxylate) may be used in the preparation of 2,2′-bisamidodipyrrolylmethanes.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Anion complexation properties of 2, 2'-bisamidodipyrrolylmethanes.
El DrubiaVega I.
Chemical Communications (Cambridge, England), 14, 1686-1687 (2003)
Gloe K.
Macrocyclic Chemistry: Current Trends and Future Perspectives., 162-162 (2005)